Learn More
N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid, TRC
Artikelnummer. 30376197
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376197 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4445655MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide
CAS 2512198-73-9
Summenformel C12H24N2O3
Menge 5 mg
Synonym N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O
IUPAC-Name N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamid
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
Formelmasse 244.18