Learn More
N,N-Diethylformamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-109182
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
617-84-5
C5H11NO
101.15
MFCD00003287
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
12051
N,N-diethylformamide
CCN(CC)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
617-84-5
C5H11NO
101.15
MFCD00003287
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
12051
N,N-diethylformamide
CCN(CC)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Diethylformamide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 176.0°C to 177.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON(C2H5)2
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 25 mL
Beilstein 04, 109
Relative Dichte 0.9
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig