Learn More
N,N-Diethylmethylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110100
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
616-39-7
C5H14N
88.17
MFCD00009049
GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-O
n,n-diethylmethylamine, diethylmethylamine, ethanamine, n-ethyl-n-methyl, n-methyldiethylamine, diethylamine, n-methyl, n-ethyl-n-methyl-ethanamine, methyldiethylamine, diethylmethyl amine, diethyl methyl amine, methyl diethyl amine
12022
diethyl(methyl)azanium
CC[NH+](C)CC
616-39-7
C5H14N
88.17
MFCD00009049
GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-O
n,n-diethylmethylamine, diethylmethylamine, ethanamine, n-ethyl-n-methyl, n-methyldiethylamine, diethylamine, n-methyl, n-ethyl-n-methyl-ethanamine, methyldiethylamine, diethylmethyl amine, diethyl methyl amine, methyl diethyl amine
12022
diethyl(methyl)azanium
CC[NH+](C)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Diethylmethylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -196°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 63°C to 65°C
Flammpunkt -23°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NCH3
Brechungsindex 1.3890 to 1.391
Menge 100 mL
Beilstein 04, 99
Relative Dichte 0.72
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and ethyl ether,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 87.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethylmethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.