Learn More
N,N-Diethylnicotinamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110109
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59-26-7
C10H14N2O
178.23
MFCD00006386
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
nikethamide, n,n-diethylnicotinamide, nicethamide, corvin, anacardone, anacordone, carbamidal, coramine, corvotone, nicamide
5497
N,N-Diethylpyridin-3-carboxamid
CCN(CC)C(=O)C1=CN=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59-26-7
C10H14N2O
178.23
MFCD00006386
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
nikethamide, n,n-diethylnicotinamide, nicethamide, corvin, anacardone, anacordone, carbamidal, coramine, corvotone, nicamide
5497
N,N-Diethylpyridin-3-carboxamid
CCN(CC)C(=O)C1=CN=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Diethylnicotinamide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 296°C to 300°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5240 to 1.526
Menge 25 g
Beilstein 22, II, 34
Merck Index 15, 6627
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,acetone,chlorofo,rm,ether
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethylnicotinamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.