Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-113586
69.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
693-13-0
C7H14N2
126.2
MFCD00065689
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
12734
CHEBI:53092
N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin
CC(C)N=C=NC(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
693-13-0
C7H14N2
126.2
MFCD00065689
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
12734
CHEBI:53092
N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin
CC(C)N=C=NC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N'-Diisopropylcarbodiimide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 148.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4320 to 1.4350
Menge 25 g
Merck Index 15,3218
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig