missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cystatin SA Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18611849 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18611849 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611849 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299787APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cystatin SA Polyclonal antibody specifically detects Cystatin SA in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cystatin SA
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias cystatin 2, cystatin S5, cystatin SA, Cystatin-2, Cystatin-S5, cystatin-SA, cysteine-proteinase inhibitor, MGC71924, salivary cysteine (thiol) protease inhibitor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cystatin SA (Accession#: NP_001313.1; Met 1-Ala 141)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1470
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.