Learn More
N,N-Diisopropylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381697
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381697 10 g 10 Gramm
11391697 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04765.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
N,N-Diisopropylethylendiamin kann verwendet werden, um 1,4-Diisopropylpiperazin-2-one durch Erhitzen herzustellen. Es dient als Ligand für Metathesekatalysatoren. Es wirkt als antimikrobielles Mittel.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-05-1
Summenformel C8H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.262
MDL-Nummer MFCD00015015
InChI-Schlüssel CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
IUPAC-Name N',N'-di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMILES CC(C)N(CCN)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diisopropylethylenediamine
Dichte 0.828
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 10 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1734800
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 97%