Learn More
N,N-Dimethlyformamid Diethyleacetal, 95%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 162080500
Weitere Details : CAS : 1188-33-6 Netto-Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021414
  • 86.50 € / 50 Gramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Alkylierungsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1188-33-6
147.22
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
70913
CCOC(N(C)C)OCC
C7H17NO2
MFCD00009227
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
Spezifikation
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
28°C
0.859
50g
94.0
94% min. (GC)
(CH3)2NCH(OC2H5)2
01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Solubility in water: decomposes
CCOC(N(C)C)OCC
147.22
147.22
0.8590g/mL
Glasflasche
128°C to 130°C
1188-33-6
100.0
C7H17NO2
MFCD00009227
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
70913
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation