Learn More
N,N-Dimethlyformamid Diethyleacetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757494
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
1188-33-6
C7H17NO2
147.22
MFCD00009227
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
70913
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
CCOC(N(C)C)OCC
1188-33-6
C7H17NO2
147.22
MFCD00009227
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
70913
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
CCOC(N(C)C)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8590g/mL
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 28°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH(OC2H5)2
Menge 10 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Relative Dichte 0.859
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.