Learn More
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanaminhydrochlorid Mikromol™
Artikelnummer. 30051619
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051619 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051619 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0595.070025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanaminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
CAS 2514958-43-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H21 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dimetindene Maleate Imp. G (EP), Dimetindene Imp. G (EP), N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity G as Hydrochloride, Dimetindene Impurity G as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.CN(C)CCC1=C(c2ccccc2)c3ccccc3C1
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 299.84
Menge 25 mg
Formelmasse 299.1441 g/mol