Learn More
N,N-Dimethyl-d6-acetamid, CDN
Artikelnummer. 30318481
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318481 0.5 g 0.50 Gramm
30313067 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318481 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND10450.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamide-D6 (N,N-dimethyl-D6)
CAS 31591-08-9
Summenformel C4 D6 H3 N O
Menge 0.5 g
Synonym Acetamide, N,N-di(methyl-d3)- (8 CI, 9 CI, ACI), N,N-Di(methyl-d3)acetamide (ACI), N,N-Dimethylacetamide-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Dimethylacetamide-d6
InChI-Formel InChI=1 S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)C)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name N,N-Bis(trideuteriomethyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 93.157
Formelmasse 93.106 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity