missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022390
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
33797-51-2
C3H8IN
185.008
MFCD00011810
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
2724133
Dimethyl(methylidene)azanium;iodid
C[N+](=C)C.[I-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
33797-51-2
C3H8IN
185.008
MFCD00011810
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
2724133
Dimethyl(methylidene)azanium;iodid
C[N+](=C)C.[I-]

(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide is a useful reagent for many synthetic applications like aminomethylation. It is also essential for the conversion of ketones to α, β-unsaturated enones. It is utilized to prepare derivatives of the type RCH2N(CH3)2. It is extensively used in medicines like painkillers and sedatives- Tramadol hydrochloride intermediate viz. 2-dimethylamine methylcyclohexanone. It is also employed in reactive dyes, synthesized spices. It plays an essential role in Mannich reactions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid ist ein nützliches Reagenz für viele synthetische Anwendungen wie die Aminomethylierung. Es ist auch wichtig für die Umwandlung von Ketonen in α,β-ungesättigte Enone. Es wird zur Herstellung von Derivaten des Typs RCH2N(CH3)2 verwendet. Es wird in großem Umfang für Arzneimittel wie Schmerzmittel und Sedativa – das Tramadolhydrochlorid-Zwischenprodukt 2-Dimethylamin-methylcyclohexanon – verwendet. Es wird auch für Reaktivfarbstoffe und synthetische Gewürze eingesetzt. Es spielt eine wesentliche Rolle bei Mannich-Reaktionen.

Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid. Teilweise löslich in Acetonitril, Tetrahydrofuran und Dichlormethan.

Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 3594966
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,3251
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide. Partially soluble in acetonitrile,tetrahydrofuran and dichloromethane.
Formelmasse 185.01
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'