Learn More
N,N-Dimethyl-N-2-phenoxyethyl-N-2'-thenylammoniumiodid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-N-2-phenoxyethyl-N-2'-thenylammonium Iodide |
| CAS | 109732-56-1 |
| Summenformel | C15 H20 N O S . I |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H20NOS.HI/c1-16(2,13-15-9-6-12-18-15)10-11-17-14-7-4-3-5-8-14;/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2cccs2 |
| IUPAC-Name | Dimethyl-(2-phenoxyethyl)-(thiophen-2-ylmethyl)azaniumiodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 389.29 |
| Formelmasse | 389.031 |