Learn More
N,N-Dimethyl-o-toluidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-o-toluidine |
| CAS | 609-72-3 |
| Summenformel | C9H13N |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-o-toluidine, N,N,2-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, NSC 1784, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccccc1C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.21 |
| Formelmasse | 135.1048 |