Learn More
N,N-Dimethyl-p-Phenylendiamin Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736340
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
536-46-9
C8H14Cl2N2
209.11
MFCD00012991
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
2724166
4-N,4-N-Dimethylbenzol-1,4-diamin;dihydrochlorid
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
536-46-9
C8H14Cl2N2
209.11
MFCD00012991
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
2724166
4-N,4-N-Dimethylbenzol-1,4-diamin;dihydrochlorid
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 222.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NC6H4NH2·2HCl
Menge 25 g
Beilstein 13, 73
Fieser 01,293
Merck Index 10, 3248
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to purple-brown
Formelmasse 209.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.