Learn More
N,N-Dimethylacetamid-d9, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059046
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
116057-81-9
C4H9NO
87.12
MFCD00066061
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
22789542
CN(C)C(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
116057-81-9
C4H9NO
87.12
MFCD00066061
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
22789542
CN(C)C(C)=O
N,N-Dimethylacetamide-d{9} is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamide-d9
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,035 g/mL
Flammpunkt 70 °C (158 °F)
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1,438
Menge 1 g
Schmelzpunkt -20 °C
Siedepunkt 165 °C
Strukturformel CD3CON(CD3)2
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 2,2,2-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamid
Formelmasse 96.19
Reinheit (%) 99%