Learn More
N,N-Dimethylacetamid-Dimethylacetamid-Dimethylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778342
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18871-66-4
C6H15NO2
133.19
MFCD00008476
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
87835
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
CC(N(C)C)(OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18871-66-4
C6H15NO2
133.19
MFCD00008476
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
87835
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
CC(N(C)C)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9110g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 118.0°C
Flammpunkt 8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Fieser 04,166; 05,226; 10,154
Relative Dichte 0.911
Stabilisator sodium carbonate
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig