Learn More
N,N-Dimethylacetamid-dimethylacetal, tech. 90%, stab. mit5 -10 % Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11311367
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
18871-66-4
C6H15NO2
133.191
MFCD00008476
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
87835
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
CC(N(C)C)(OC)OC
18871-66-4
C6H15NO2
133.191
MFCD00008476
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
87835
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
CC(N(C)C)(OC)OC
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal is used as a reagent for the synthesis of amides, diacylamines, and heterocycles, one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones. It is used as intermediate in building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylacetamid-Dimethylacetal wird als Reagenz für die Synthese von Amiden, Diacylaminen und Heterocyclen verwendet, wobei ein Kohlenstoff-Einsatzsynthon zur Herstellung von Pyrimido[1,2-a][1,3,5]Triazin-6-onen verwendet wird. Wird als Zwischenprodukt im Baustein verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Namenshinweis stabilized with 5 to 10% methanol
Dichte 0.911
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1420865
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften