Learn More
N,N-Dimethylalaninhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylalanine Hydrochloride |
| CAS | 16708-13-7 |
| Summenformel | C5 H11 N O2 . H Cl |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-4(5(7)8)6(2)3;/h4H,1-3H3,(H,7,8);1H |
| SMILES | Cl.CC(N(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(Dimethylamino)propansäure;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.607 |
| Formelmasse | 153.056 |