Learn More
N,N-Dimethylaniline, TRC
Artikelnummer. 30372663
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372663 50 mL -
30372269 500 mL 500 Milliliter
30376386 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30372663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46410050ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-69-7
Summenformel C8 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym Aniline, N,N-dimethyl- (8CI), N,N-Dimethylbenzenamine, (Dimethylamino)benzene, Accelerator NL 63-100, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine, EP 210, N,N-Dimethylaminobenzene, N,N-Dimethylaniline, N,N-Dimethylphenylamine, NL 63-10P, NSC 7195, Versneller NL 63/10
IUPAC-Name N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylaniline
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Formelmasse 121.0891