Learn More
N,N-Dimethylethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N-Dimethylethylamine is used as adhesive, sealant chemical and process regulator. It acts as an intermediate for quaternary ammonium compounds and is also used as a stabilizer for chlorinated hydrocarbons and vinyl derivatives. It is used in foundries as a catalyst for sand core production. Further, it is employed in the polymerization of polyamides. In addition to this, it is used in the preparation of polypeptide nanogels with self-reinforced endocytoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethylethylamin wird als Klebstoff, Dichtungsmittel, Chemikalien und Prozessregler verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für quaternäre Ammoniumverbindungen und wird auch als Stabilisator für chlorierte Kohlenwasserstoffe und Vinylderivate verwendet. Es wird in Gießereien als Katalysator für die Kernsandherstellung eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Polymerisation von Polyamiden eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Polypeptidnanogeln mit selbstverstärkten Endozytosen eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Peroxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylethylamine |
| Schmelzpunkt | -140°C |
| Dichte | 0.675 |
| Siedepunkt | 36°C to 37°C |
| Flammpunkt | −36°C (−33°F) |
| Geruch | Ammonia-like |
| Strukturformel | CH3CH2N(CH3)2 |
| Brechungsindex | 1.373 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N,N-Dimethylethylamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine