Learn More
N,N'-Dimethylethylendiamin, Tech., 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10214240 25 g Glasflasche 25 GR
10539420 100 g Glasflasche 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116190250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-70-3
InChI-Schlüssel KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC-Name N,N'-Dimethylethan-1,2-diamin
SMILES CNCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N′-Dimethylethylenediamine
Namenshinweis tech., 85%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8190g/mL
Siedepunkt 119.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H12N2
Strukturformel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.4295
Menge 25 g
Beilstein 04, 250
Relative Dichte 0.819
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit