Learn More
N,N-Dimethylformamid, ≥ 99.8 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number 15673600
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-Dimethylformamid
CN(C)C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-Dimethylformamid
CN(C)C=O
ACS-Reagenz, ≥99.8 %
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamid
Schmelzpunkt -61 °C
Strukturformel HCON(CH3)2
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Formelmasse 73.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte ACS Reagenz
Dichte 0.944 g/ml
Siedepunkt 153 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.152
Flammpunkt 58 °C (136.4 °F)
Zündpunkt 833 °F
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 2.7 mmHg (20 °C)