Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-117539
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimethylformamide
CN(C)C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimethylformamide
CN(C)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Alkalinität 0.001 meq/g max.
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.001 meq/g max.
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -61.0°C
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Flammpunkt 58°C
Prozentgehaltsbereich 99.75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON(CH3)2
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Menge 500 mL
Beilstein 04, 58
Rückstand nach Verdampfung 0.0015% max.
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Relative Dichte 0.945
Spezifische Drehung 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.8%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssig