Learn More
N,N-Dimethylformamid, Alfa Aesar™
Ein Lösungsmittel für chromogene Substrate
Marke: Alfa Aesar 039117.M1
Weitere Details : CAS : 68-12-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2265 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 4 x 1L |
---|
Beschreibung
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen- Aussehen: klar
- Farbe: (APHA) 15
- Verdampfungsrückstand: 0.005 %
- Titrierbare Basis: 0.003 meq/g
- Titrierbare Säure: 0.0005 meq/g
- H2O: 0.15 %
Chemische Identifikatoren
68-12-2 | |
73.095 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-Dimethylformamid |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Spezifikation
Colorless liquid | |
0.944 | |
440°C (824°F) | |
1.431 | |
153°C | |
°C to 61°C | |
For analysis ACS | |
>99.8% | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylformamid | |
6228 | |
73.09 | |
ACS |
N, N-Dimethylformamide | |
57°C (135°F) | |
Amine-like | |
3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C | |
Farblos | |
4 x 1L | |
68-12-2 | |
C3H7NO | |
605365 | |
Miscible with water and most organic solvents. | |
CN(C)C=O | |
73.095 | |
CHEBI:17741 | |
Flüssig |