Learn More
N,N-Dimethylformamid di-tert-Butylacetal, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is used as a reagent in the synthesis of (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester, 3-O-tert-butylmorphine, tert-butylesters of pyrrole and indolecarboxylic acids. Further, it is used in the preparation of indolizines by intermolecular cyclization of picolinium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid Di-tert-Butylacetal wird als Reagenz bei der Synthese von (S)-2-(1-tert-Butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-Methyl-2-Phenyloxazol-4-yl)Ethoxy]Phenyl}Ethylamino)Benzoic-Säure-Methylester, 3-O-tert-Butylmorphin, tert-Butylensäure von Pyrrol und Indolycarbonsäuren verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Indolizinen durch die intermolekulare Zyklisierung von Picoliniumsalzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
N,N-Dimethylformamid Di-tert-Butylacetal wird als Reagenz bei der Synthese von (S)-2-(1-tert-Butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-Methyl-2-Phenyloxazol-4-yl)Ethoxy]Phenyl}Ethylamino)Benzoic-Säure-Methylester, 3-O-tert-Butylmorphin, tert-Butylensäure von Pyrrol und Indolycarbonsäuren verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Indolizinen durch die intermolekulare Zyklisierung von Picoliniumsalzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal |
Dichte | 0.85 |
Siedepunkt | 75°C to 77°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 33°C (91°F) |
Strukturformel | (CH3)2NCH[OC(CH3)3]2 |
Brechungsindex | 1.412 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 969629 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |