Learn More
Alfa Aesar™ N,N-Dimethylformamid di-tert-Butylacetal, Tech. 90 %
83.50 € - 331.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 36805-97-7
Summenformel C11H25NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.326
MDL-Nummer MFCD00015002
InChI-Schlüssel DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
PubChem CID 547712
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11380034
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L00431.06
5g
83.50 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11390034
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L00431.14
25g
331.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 9
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid Di-tert-Butylacetal wird als Reagenz bei der Synthese von (S)-2-(1-tert-Butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-Methyl-2-Phenyloxazol-4-yl)Ethoxy]Phenyl}Ethylamino)Benzoic-Säure-Methylester, 3-O-tert-Butylmorphin, tert-Butylensäure von Pyrrol und Indolycarbonsäuren verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Indolizinen durch die intermolekulare Zyklisierung von Picoliniumsalzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
36805-97-7
203.326
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
547712
CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
C11H25NO2
MFCD00015002
n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
N,N-Dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin
Spezifikation
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
33°C (91°F)
Moisture sensitive
5g
C11H25NO2
MFCD00015002
969629
Miscible with toluene and benzene.
CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
203.326
203.33
Eigenschaften
0.85
1.412
75°C to 77°C (12mmHg)
36805-97-7
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
UN1993
n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
N,N-Dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin
547712
90%