Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dineopentylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043785
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
4909-78-8
C13H30NO2
232.39
MFCD00008851
KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-O
n,n-dimethylformamide dineopentyl acetal, methanamine, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1,1-bis neopentyloxy methanamine, dimethylformamide dineopentyl acetal, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis 2,2-dimethylpropoxy methyl dimethylamine, acmc-1al8s, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n,n-trimethylamine, 1,1-dineopentyloxytrimethylamine, dimethylformamide dineopentylacetal
78623
1,1-Bis(2,2-dimethylpropoxy)-N,N-dimethylmethanamin
C[NH+](C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
4909-78-8
C13H30NO2
232.39
MFCD00008851
KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-O
n,n-dimethylformamide dineopentyl acetal, methanamine, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1,1-bis neopentyloxy methanamine, dimethylformamide dineopentyl acetal, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis 2,2-dimethylpropoxy methyl dimethylamine, acmc-1al8s, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n,n-trimethylamine, 1,1-dineopentyloxytrimethylamine, dimethylformamide dineopentylacetal
78623
1,1-Bis(2,2-dimethylpropoxy)-N,N-dimethylmethanamin
C[NH+](C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal helps in the lactonization of ω-hydroxyacids, giving lactones of up to 16-membered rings. It can be used to convert primary alcohols to alkylating agents for use in the alkylation of thiols. It is used in the esterification of Nα-9-fluorenylmethyloxycarbonylamino acids. It was used in the synthesis of 1,3-dialkyl, benzyl and cyclohexyl barbiturate derivatives. It was used as reagent during the synthesis of L-serine and L-cystine stereospecifically labeled with deuterium at the β-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid-Dineopentylacetal hilft bei der Laktonisierung von ω-Hydroxysäuren, wodurch Lactone von bis zu 16-gliedrigen Ringen entstehen. Kann zur Umwandlung von primären Alkoholen in Alkylierungsmittel für die Alkylierung von Thiolen verwendet werden. Wird zur Veresterung von Nα-9-Fluorenylmethyloxycarbonylaminosäuren verwendet. Wurde bei der Synthese von 1,3-Dialkyl-, Benzyl- und Cyclohexylbarbiturat-Derivaten verwendet. Wurde als Reagenz bei der Synthese von L-Serin und L-Cystin verwendet, die stereotyp mit Deuterium an der β-Position markiert wurden.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Dichte 0.83
Siedepunkt 85°C to 87°C (10 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Strukturformel (CH3)2NCH[OCH2C(CH3)3]2
Brechungsindex 1.4117
Menge 10 g
Beilstein 741992
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 231.38
Reinheit (%) 98%