Learn More
N,N-Dimethylformamid, puriss. pa, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15663900
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15663900 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
15693900 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15683900 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15663900 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 331202.5LPE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamid
pH 7 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -61 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Dichte 0.944 g/ml, 0.948 bis 0.950 g/ml bei 20 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.152
Flammpunkt 58 °C (136.4 °F)
Zündpunkt 833 °F
Geruch Schwach
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck 2.7 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Siedepunkt 152 °C bis 154 °C
Formelmasse 73.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.