Learn More
Thermo Scientific Chemicals N, N-Dimethylglycin, 97 %
Catalog Number p-117559
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1118-68-9
C4H9NO2
103.12
MFCD00004283
FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
673
CHEBI:17724
2-(Dimethylamino)essigsäure
CN(C)CC(=O)O
1118-68-9
C4H9NO2
103.12
MFCD00004283
FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
673
CHEBI:17724
2-(Dimethylamino)essigsäure
CN(C)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylglycine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175.0°C to 181.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2COOH
Menge 5 g
Merck Index 15, 3269
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /