Learn More
N,N-Dimethylmethyleniminiumchlorid (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylmethyleneiminium Chloride (Technical Grade) |
| CAS | 30354-18-8 |
| Summenformel | C3H8NCl |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](=C)C |
| IUPAC-Name | Dimethyl(methyliden)azaniumchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 93.56 |
| Formelmasse | 93.0345 |