Learn More
N,N-Dimethylthioformamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in telecommunication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird in der Telekommunikation verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylthioformamide |
| Siedepunkt | 58°C to 60°C (1 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Formelmasse | 89.15 |
| Reinheit (%) | 97% |