Learn More
N,N'-Diphenyl-p-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450138
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450138 5 g -
11460138 25 g 25 Gramm
11470138 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23713.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74-31-7 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-31-7
Summenformel C18H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 260.34
MDL-Nummer MFCD00003015
InChI-Schlüssel UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenyl-p-phenylenediamine, n1,n4-diphenylbenzene-1,4-diamine, n,n'-diphenyl-1,4-phenylenediamine, dppd, flexamine g, agerite dppd, diphenyl-p-phenylenediamine, dffd, nonflex h, stabilizer dppd
PubChem CID 6319
ChEBI CHEBI:34860
IUPAC-Name 1-N,4-N-Diphenylbenzol-1,4-diamin
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 146°C to 153°C
Dichte 1.28
Siedepunkt 220°C to 225°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Merck Index 14,3329
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diphenyl-p-phenylenediamine