Learn More
N,N'-Disuccinimidylcarbonat, tech. 85 %, Rest N-Hydroxysuccinimid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
N,N'-Disuccinimidyl carbonate is used to prepare cleavable linker succinimide vinylsufonylethyl carbonate for thiol modified-DNA. It serves as a reagent for the synthesis of carbamates. Further, it is used as a coupling reagent as well as in the preparation of N-succinimidyl esters of N-protected amino acids, activated carbonate and coupling of ligand to proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Disuccinimidyll-Karbonat wird zur Herstellung von spaltbarem Linker-Succinimid-Vinylsufonylethyl-Karbonat für Thiol-modifizierte DNA verwendet. Dient als Reagenz für die Synthese von Carbamaten. Wird weiterhin als Kopplungsreagenz sowie bei der Herstellung von N-Succinimidyl-Estern von N-geschützten Aminosäuren, Aktivkarbonat und Kopplung von Liganden an Proteine eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, heißem Pyridin, Acetonitril und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
N,N′-Disuccinimidyll-Karbonat wird zur Herstellung von spaltbarem Linker-Succinimid-Vinylsufonylethyl-Karbonat für Thiol-modifizierte DNA verwendet. Dient als Reagenz für die Synthese von Carbamaten. Wird weiterhin als Kopplungsreagenz sowie bei der Herstellung von N-Succinimidyl-Estern von N-geschützten Aminosäuren, Aktivkarbonat und Kopplung von Liganden an Proteine eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, heißem Pyridin, Acetonitril und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N'-Disuccinimidyl carbonate |
Schmelzpunkt | 190°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Rest-N-Hydroxysuccinimid |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1499137 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide,hot pyridine,acetonitrile and most organic solvents. Insoluble in water. |
Formelmasse | 256.17 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Eigenschaften |