missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Methylenambroxolhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30321225
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321225 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30321225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA575910100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 15942-08-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H18 Br2 N2 O . Cl H
Menge 100 mg
Synonym trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H18Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,11-12,17,19H,1-4,7-8H2;1H/t11-,12-;
SMILES Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2CNc3c(Br)cc(Br)cc3C2
IUPAC-Name 4-(6,8-Dibrom-2,4-dihydro-1H-chinazolin-3-yl)cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 426.57
Formelmasse 423.9553
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.