Learn More
N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-Propanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493258
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493258 5 g 5 Gramm
11403268 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17680.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60558-96-5 | C11H26N2 | 186.343 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60558-96-5
Summenformel C11H26N2
Molekulargewicht (g/mol) 186.343
MDL-Nummer MFCD00009057
InChI-Schlüssel RCZLVPFECJNLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetraethyl-1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl trimethylene diamine, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, acmc-20ak9w, 1,3-bis diethylamino propane, 3-diethylamino propyl diethylamine, n1,n1,n3,n3-tetraethylpropane-1,3-diamine, n,n,n,n-tetraethyl-1,3-propanediamine, the 1,3-propanediamine,n1,n1,n3,n3-tetraethyl-,
PubChem CID 143710
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetraethylpropan-1,3-diamin
SMILES CCN(CC)CCCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine
Dichte 0.81
Siedepunkt 133°C (80 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.4377
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1741257
Formelmasse 186.34
Reinheit (%) 97%