Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, Elektrophoresegrad 99 %
Catalog Number 10005660
160.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-18-9
C6H16N2
116.21
MFCD00008335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
CN(C)CCN(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-18-9
C6H16N2
116.21
MFCD00008335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
CN(C)CCN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -55.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 120.0°C to 122.0°C
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4169 to 1.4189
Menge 500 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15, 9277
Relative Dichte 0.77
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear and no haze
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Physikalische Form Flüssig