missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044011
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
51-80-9
C5H14N2
102.18
MFCD00008328
VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
5829
CN(C)CN(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
51-80-9
C5H14N2
102.18
MFCD00008328
VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
5829
CN(C)CN(C)C

N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine is a reagent used as a convenient source of the Mannich intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetramethylmethylendiamin ist ein Reagenz, das als praktische Quelle für das Mannich-Zwischenprodukt verwendet wird.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.749
Siedepunkt 83°C to 85°C
Flammpunkt −12°C (10°F)
Strukturformel (CH3)2NCH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.401
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1731946
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name [(dimethylamino)methyl]dimethylamine
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'