Learn More
N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426038
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426038 1 g 1 Gramm
15436038 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59650.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15546-43-7 | C36H28N2 | 488.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15546-43-7
Summenformel C36H28N2
Molekulargewicht (g/mol) 488.63
MDL-Nummer MFCD00228123
InChI-Schlüssel DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetraphenylbenzidine, tetraphenylbenzidine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n,n-tetraphenylbenzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetraphenyl, n,n'-diphenyl-n,n',di-m-tolyl-benzidine, n,n,n',n'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bis diphenylamino biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl
PubChem CID 84981
IUPAC-Name N,N-Diphenyl-4-[4-(N-phenylanilin)phenyl]anilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Schmelzpunkt 230°C to 234°C
Menge 1 g
Formelmasse 488.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest