Learn More
N,N,N'-Trimethyl-d6-1,3-propandiamin (N,N-Dimethyl-d6), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 1219803-54-9 |
| Summenformel | C6 D6 H10 N2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | N,N,N'-Trimethyl-d6-1,3-propanediamine (N,N-dimethyl-d6), N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N1,N1-Di(methyl-d3)-N3-methyl-1,3-propanediamine, N-[3-Di(methyl-d3)aminopropyl]-N-methylamine |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCNC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | N-Methyl-N',N'-bis(trideuteriomethyl)propan-1,3-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.242 |
| Formelmasse | 122.169 g/mol |
| Mehr anzeigen |