Learn More
N,N,N-Trimethylglycine N-Hydroxysuccinimide Ester Bromide, TRC
Artikelnummer. 30449870
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449870 50 mg -
30449559 25 mg -
30450838 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79605050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42014-55-1
Summenformel C9 H15 N2 O4 . Br
Molekulargewicht (g/mol) 295.13
IUPAC-Name [2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-2-oxoethyl]-trimethylazanium;bromide
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N-Trimethylglycine-N-Hydroxysuccinimide Ester, Bromide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N2O4.BrH/c1-11(2,3)6-9(14)15-10-7(12)4-5-8(10)13;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 294.0215