missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-(Oxydibenzol-4,1-diyl)diacetamid, Mikromol™
Beschreibung
N,N'-(Oxydibenzol-4,1-diyl)diacetamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide |
| CAS | 3070-86-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H16 N2 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | N,N'-(oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide, Acetanilide, 4',4''-oxybis- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(Oxydi-4,1-phenylene)bis[acetamide], 4,4'-Bis(acetylamino)diphenyl ether, 4,4'-Diacetamidodiphenyl ether, 4,4'-Oxybis[acetanilide], 4',4''-Oxybisacetanilide, Bis(p-acetylaminophenyl) ether, NSC 19584, N,N′-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide, Paracetamol Imp. N (Pharmeuropa), Paracetamol Impurity N |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H16N2O3/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)21-16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1 |
| IUPAC-Name | N-[4-(4-Acetamidophenoxy)phenyl]acetamid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?