missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitroso Betahistine, TRC

Artikelnummer. 17964285
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17964285 50 mg 50 Milligramm
17945085 500 mg 500 Milligramm
17964995 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17964285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN86945050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32635-81-7
Summenformel C8 H11 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
Synonym N-Methyl-N-nitroso-2-pyridineethanamine, N-Methyl-N-(2-(pyridin-2-yl)ethyl)nitrous amide
IUPAC-Name N-methyl-N-[2-(2-pyridyl)ethyl]nitrous amide
SMILES CN(CCc1ccccn1)N=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitroso Betahistine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O/c1-11(10-12)7-5-8-4-2-3-6-9-8/h2-4,6H,5,7H2,1H3
Formelmasse 165.0902
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.