Learn More
N-Nitroso Desloratadine-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Nitroso Desloratadine-d4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2/i10D2,11D2 |
| Formelmasse | 343.14 |
| Reinheit (%) | >95% |