Learn More
N-Nitroso Mirabegron, TRC
Artikelnummer. 30425194
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425194 10 mg 10 Milligramm
30427876 100 mg 100 Milligramm
30420257 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425194 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN70356510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso Mirabegron
CAS 3017159-61-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitroso Mirabegron
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H23 N5 O3 S
Synonym (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)(nitroso)amino)ethyl)phenyl)acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C21H23N5O3S/c22-21-24-18(14-30-21)12-20(28)23-17-8-6-15(7-9-17)10-11-26(25-29)13-19(27)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,27H,10-13H2,(H2,22,24)(H,23,28)/t19-/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES O=C(NC1=CC=C(CCN(C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)N=O)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
IUPAC-Name (R)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-Hydroxy-2-phenylethyl)(nitroso)amino)ethyl)phenyl)acetamid
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 425.51
Menge 10 mg
Formelmasse 425.15