Learn More
N-Nitroso-N-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| CAS | 2989508-28-1 |
| Summenformel | C10H11Cl2N3O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11Cl2N3O/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-4-6-15(13-16)7-5-14/h1-3H,4-7H2 |
| SMILES | ClC1=C(C=CC=C1N2CCN(N=O)CC2)Cl |
| IUPAC-Name | 1-(2,3-Dichlorphenyl)-4-Nitrosopiperazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.12 |
| Formelmasse | 259.03 |