Learn More
N-nitroso Rasagiline, TRC
Artikelnummer. 30134391
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134391 500 mg 500 Milligramm
30133482 250 mg 250 Milligramm
17970325 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN965525500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2470278-90-9
Summenformel C12 H12 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
Synonym N-Nitrosorasagiline, N-[(1R)-indan-1-yl]-N-prop-2-ynyl-nitrous amide, (1R)-N-nitroso-N-2-propyn-1-yl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
IUPAC-Name N-[(1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-N-prop-2-ynylnitrous amide
SMILES O=NN(CC#C)[C@@H]1CCc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosorasagiline
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O/c1-2-9-14(13-15)12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12H,7-9H2/t12-/m1/s1
Formelmasse 200.095