Learn More
N-Nitroso Simazine, TRC
Artikelnummer. 30475830
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30475830 100 mg
30477029 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30475830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN546680100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6494-81-1
Summenformel C7 H11 Cl N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 230.65
Synonym 6-Chloro-N2,N4-diethyl-N2-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine
IUPAC-Name N-[4-chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-N-ethylnitrous amide
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(n1)N(CC)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso Simazine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-3-9-6-10-5(8)11-7(12-6)14(4-2)13-15/h3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11,12)
Formelmasse 230.0683