Learn More
N-Nitrosoiminodibenzyl, TRC
Artikelnummer. 30465878
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30465878 50 mg
30467038 10 mg
30476108 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30465878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN13745050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7458-08-4
Summenformel C14H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
Synonym 10,11-Dihydro-5-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine
IUPAC-Name 11-nitroso-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine
SMILES O=NN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosoiminodibenzyl
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10H2
Formelmasse 224.095