Learn More
N,O-Di-BOC-Hydroxylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10676810 1 g Glasflasche 1 Gramm
10795432 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427880010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85006-25-3
Summenformel C10H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 233.26
MDL-Nummer MFCD00034797
InChI-Schlüssel AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxycarbamate, n,o-di-boc-hydroxylamine, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyloxy carbamate, n,o-bis tert-butoxycarbonyl hydroxylamine, tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxy carbamate, tert-butyl 1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy carbamate, tert-butyl tert-butoxycarbonyloxy carbamate, tert-butoxycarbonylamino tert-butyl carbonate, tert-butyl 2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbonate, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy carbonyl oxy-2-methylpropane
PubChem CID 2728863
IUPAC-Name Tert-butyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-carbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, O-Di-BOC-hydroxylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Di-BOC-hydroxylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.